Merck
575011
Sigma-Aldrich
ヘキサシアノマンガン(III)酸カリウム
99.97% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K3Mn(CN)6
CAS番号:
分子量:
328.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.97% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: manganese
mp
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].N#C[Mn-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.3K.Mn/c6*1-2;;;;/q;;;;;;3*+1;-3
InChI Key
HWKUDZZXRCEWMA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
575011-VAR:
575011-25G:4548173217789
575011-5G:4548173217796
575011-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)