Merck
574082
Sigma-Aldrich
クロム(III) アセチルアセトナート
99.99% trace metals basis
別名:
Cr(acac)3, クロム(III) 2,4-ペンタンジオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(C5H7O2)3
CAS番号:
分子量:
349.32
Beilstein:
4148971
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: chromium
bp
340 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロム(III)アセチルアセトナートは、沈殿酸化クロム(III)水和物をアセチルアセテートで処理して調製できる結晶物質であるアシドペンタミンクロム(111)塩です。
アプリケーション
クロム(III)アセチルアセトナートは、フロー電池の製作を目的とした酸化還元系の形成において活性部位として使用できます。窒化クロムベースの金属コーティングの前駆物質としても使用されます。
アナリシスノート
その存在下で形成された固相ポリウレタンの表面特性の修飾に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>392.0 °F
引火点(℃)
> 200 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
574082-25G:4548173944326
574082-BULK:
574082-VAR:
574082-5G:4548173944333
文書ライブラリにアクセスする
Chromium (III) acetylacetonate
Fernelius WC, et al.
Inorganic Syntheses, 5, 130-131 (1957)
Non-aqueous chromium acetylacetonate electrolyte for redox flow batteries
Liu Q, et al.
Electrochemical Communications, 12(11), 1634-1637 (2010)
Plasma assisted metal-organic chemical vapor deposition of hard chromium nitride thin film coatings using chromium (III) acetylacetonate as the precursor
Dasgupta A, et al.
Materials Science & Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing, 374(1-2), 362-368 (2004)
Chiara Allegretti et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-06-27)
Technical lignins, typically obtained from the biorefining of lignocellulosic raw materials, represent a highly abundant natural aromatic feedstock with high potential in a sustainable economy scenario, especially considering the huge primary production volumes and the inherently renewable nature of this
Zhan'ao Tan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(42), 14589-14595 (2012-09-28)
A solution-processed vanadium oxide (s-VO(x)) anode buffer layer on an indium-tin-oxide (ITO) electrode was used instead of PEDOT:PSS for improving the stability and photovoltaic performance of the polymer solar cells (PSCs). The s-VO(x) layer was prepared by spin-coating a vanadyl