Merck
574023
Sigma-Aldrich
Cesium perchlorate
99.9% trace metals basis
別名:
過塩素酸 セシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CsClO4
CAS番号:
分子量:
232.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cs+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Cs/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
配向無秩序相でのイオン電導率の研究
以下の用途で使用します。
  • 情報ヒューズを用いる情報の長時間光学的伝達
  • ポリマー電解質/発光共役ポリマーを混合したイオン性電子伝導体の修飾剤
  • ポリピロール/ポリ(スチレンスルホナート)のpH依存性重量変化および体積変化に関する研究
  • ポリマー発光電気化学電池におけるカチオン効果
ヒドロゲル類の重合で生成したシリカナノ材料の形態に対する金属塩効果の研究に用いる反応剤
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
574023-VAR:
574023-10G:
574023-50G:
574023-BULK:
試験成績書(COA)