Merck
574007
Sigma-Aldrich
炭酸セリウム(III) 水和物
99.995% trace metals basis
別名:
セロ亜酸 カルボナート 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce2(CO3)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
460.26 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
SMILES記法
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI Key
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574007-BULK:
574007-VAR:
574007-50G:
574007-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)