Merck
573418
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH(NH2)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
183.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
224-228 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC(CC(O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI Key
CPGFMWPQXUXQRX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
573418-VAR:
573418-BULK:
573418-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)