Merck
572535
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,2-distearate-3-octanoate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
1,2-Distearoyl-3-octanoyl-1-13C-rac-glycerol, Glyceryl 1,2-dioctadecanoate-3-octanoate-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC46H90O6
分子量:
752.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-37-40-46(49)52-43-44(42-51-45(48)39-36-33-12-9-6-3)53-47(50)41-38-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i45+1
InChI Key
UOLYQWJYDWFXFZ-LCSWIJNDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
572535-BULK:
572535-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)