Merck
572128
Sigma-Aldrich
[4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1,1,2-ethylenetricarbonitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)NC6H4C(CN)=C(CN)2
CAS番号:
分子量:
282.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
72-76 °C (lit.)
λmax
514 nm
SMILES記法
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)C(\C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C15H14N4O2/c16-9-13(10-17)15(11-18)12-1-3-14(4-2-12)19(5-7-20)6-8-21/h1-4,20-21H,5-8H2
InChI Key
XIKHTCQHDCGMQI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
572128-50MG:4548173171258
572128-BULK:
572128-250MG:4548173171241
572128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)