Merck
571792
3,4-Dimethoxybenzyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO3
CAS番号:
分子量:
193.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
PubChem Substance ID:
製品571792は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5470 (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(CN=C=O)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
DHMDAJLTEKDQBA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
571792-VAR:
571792-1G:
571792-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)