Merck
570494
Sigma-Aldrich
JandaJel-1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido-[1,2-a] pyrimidine
100-200 mesh, extent of labeling: 2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) on JandaJel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked
標識化の程度
2.3 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
法的情報
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570494-5G:
570494-VAR:
570494-BULK:
570494-25G:
試験成績書(COA)