Merck
569763
Sigma-Aldrich
(5S)-(−)-2,2,3-トリメチル-5-ベンジル-4-イミダゾリジノン 一塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
254.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -67°, c = 1 in H2O
mp
157-161 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
Cl.CN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI Key
YIYFEXGDFJLJGM-MERQFXBCSA-N
アプリケーション
この試薬を用いて、有機触媒による高エナンチオ選択的なDiels-Alder反応[1]と1,3-双極子付加反応[2]が初めて達成されました。
不斉触媒反応のための金属不含の有機触媒。高いエナンチオ選択的に、不斉Diels-Alder反応、1,3-双極子付加、ピロ-ルのアルキル化を触媒します。
法的情報
米国特許番号第6,369,243号および関連特許が適用されます。試験研究用用途にのみお使いください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
569763-BULK:
569763-2G:
569763-VAR:
569763-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Ahrendt, K. A. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
New strategies in organic catalysis: the first enantioselective organocatalytic Friedel-Crafts alkylation.
N A Paras et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(18), 4370-4371 (2001-07-18)
資料
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.