Merck
569267
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-N-methylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NHCH3
CAS番号:
分子量:
176.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.602 (lit.)
bp
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChI Key
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
569267-1G:
569267-VAR:
569267-BULK:
569267-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)