Merck
569216
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H3(NO2)NCO
CAS番号:
分子量:
232.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)6-3-5(13(15)16)1-2-7(6)12-4-14/h1-3H
InChI Key
FWBGKEPRECQBTL-UHFFFAOYSA-N
注意
Refrigerate
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.0 °F - closed cup
引火点(℃)
43.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
569216-BULK:
569216-1G:
569216-5G:
569216-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)