Merck
569135
Sigma-Aldrich
4-sec-Butylphenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-3-9(2)10-4-6-11(7-5-10)12-8-13/h4-7,9H,3H2,1-2H3
InChI Key
SSMJMZXHYWSCET-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
569135-5G:
569135-1G:
569135-BULK:
569135-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)