Merck
569089
Sigma-Aldrich
4-Isocyanatobenzophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(O)C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
223.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
69-73 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9NO2/c16-10-15-13-8-6-12(7-9-13)14(17)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI Key
UUUAWYNSKSCNMD-UHFFFAOYSA-N
注意
Refrigerate
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
569089-1G:
569089-5G:
569089-VAR:
569089-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)