Merck
569062
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3FNCO
CAS番号:
分子量:
171.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5380 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
密度
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(Cl)cccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
InChI Key
SPMPFFGBFMAFOO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
569062-5G-A:
569062-BULK-A:
569062-1G-A:
569062-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)