Merck
568953
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethylphenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2ClNCO
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
23-27 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8ClNO/c1-6-3-7(2)9(11-5-12)8(10)4-6/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GRPKAFNBYGDGCX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
568953-5G:
568953-VAR:
568953-BULK:
568953-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)