Merck
568260
Sigma-Aldrich
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
64-68 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(CCC(O)=O)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-4-8(11(9)15-2)6-7-10(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
568260-25G:
568260-5G:
568260-BULK:
568260-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)