Merck
568198
Sigma-Aldrich
Bis(trichlorosilyl)methane
97%
別名:
1,1,1,3,3,3-Hexachloro-1,3-disilapropane, Bis(trichlorosilyl)methane, Methylenebis(trichlorosilane)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3SiCH2SiCl3
CAS番号:
分子量:
282.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
密度
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl6Si2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2
InChI Key
ABDDAHLAEXNYRC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
568198-VAR:
568198-BULK:
568198-1G:
568198-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)