Merck
567973
Sigma-Aldrich
5-(4-Chloro-2-nitrophenyl)furfural
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6ClNO4
CAS番号:
分子量:
251.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H6ClNO4/c12-7-1-3-9(10(5-7)13(15)16)11-4-2-8(6-14)17-11/h1-6H
InChI Key
QUHBWTNARIJFIJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
567973-BULK:
567973-1G:
567973-VAR:
567973-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)