Merck
567787
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-phenoxyphenyl isocyanate
97%
別名:
4-Chloro-2-isocyanatophenyl phenyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H3(Cl)NCO
CAS番号:
分子量:
245.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
43-47 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(Oc2ccccc2)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-6-7-13(12(8-10)15-9-16)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
InChI Key
SCGXZJTXFUNGAL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
567787-1G:
567787-VAR:
567787-5G:
567787-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)