Merck
567701
Sigma-Aldrich
(5-Benzyloxyindol-3-yl)acetonitrile
97%
別名:
5-ベンジルオキシインドール-3-アセトニトリル, NSC 73391
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14N2O
CAS番号:
分子量:
262.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H14N2O/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,19H,8,12H2
InChI Key
ADPRFNVFBYHCJQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • LDL酸化モデルでの抗酸化剤であるβ-カルボリン誘導体の合成に用いる反応剤
  • 糖尿病性合併症治療に用いるアルドースレダクターゼインヒビターであるインドール-N-酢酸誘導体の合成に用いる反応剤
  • 抗高血圧薬であるトリプタミン類縁体の合成に用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
567701-1G:4548173170817
567701-5G:4548173170824
567701-VAR:
567701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)