Merck
565377
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-N,N-ジエチルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4N(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
228.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
32-33 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H14BrN/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
注意
低融点の固体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
565377-5G:
565377-BULK:
565377-VAR:
565377-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)