Merck
565113
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bismethacrylamide
別名:
3,8-Bismethacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bismethacryloyl ethidium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H28BrN3O2
CAS番号:
分子量:
530.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
249-253 °C (lit.)
λmax
299 nm
415 nm (2nd)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C(C)=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C(C)=C)cc14
InChI
1S/C29H27N3O2.BrH/c1-6-32-26-17-22(31-29(34)19(4)5)13-15-24(26)23-14-12-21(30-28(33)18(2)3)16-25(23)27(32)20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,2,4,6H2,1,3,5H3,(H,30,33);1H
InChI Key
IGXGJIVGBCOERN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
蛍光モノマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565113-100MG:
565113-1G:
565113-BULK:
565113-VAR:
試験成績書(COA)