Merck
564929
Sigma-Aldrich
3,4-ジエトキシベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(OC2H5)2CHO
CAS番号:
分子量:
194.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5570 (lit.)
bp
293-294 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
564929-5G:
564929-BULK:
564929-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)