Merck
564648
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-ethoxy-2-hydroxybenzoate
97%
別名:
5-Ethoxy-salicylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
63-67 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564648-BULK:
564648-VAR:
564648-5G:
564648-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)