Merck
564486
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
186.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
238-242 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 均一芳香族置換によるベンゼン誘導体を用いる鉄を触媒とした酸化的カップリング
  • 抗腫瘍薬の可能性がある微小管重合インヒビターの調製
  • ロジウム/キラル配位子触媒によるアリール化/Dieckmann型環化反応
  • 銅触媒による酸化的N-アリール化
  • パラジウム触媒による鈴木およびStilleカップリング
  • ホウ素‐Heckアリール化
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564486-VAR:
564486-5G:
564486-1G:
564486-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)