Merck
563811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzylmagnesium chloride solution
0.2 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥50,000
¥50,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥50,000
About This Item
化学式:
C6H3(OCH3)2CH2MgCl
CAS番号:
分子量:
210.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥50,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.2 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.913 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(C[Mg]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Mg/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
MWCLIEUIOGDYHD-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563811-50ML:4548173170602
563811-BULK:
563811-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)