Merck
563706
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)MgBr
CAS番号:
分子量:
229.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C7H6FO.BrH.Mg/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h3-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563706-50ML:4548173170510
563706-VAR:
563706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)