Merck
563528
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenyl acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
182.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
77-81 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
AKYCOAMUNLESIH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563528-BULK:
563528-1G:
563528-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)