Merck
563447
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4ClC≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
208.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI Key
HVIHXUCWKNRJTC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563447-25G:
563447-VAR:
563447-5G:
563447-BULK:
試験成績書(COA)