Merck
56308
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
別名:
tert-Butyl (R)-3-pyrrolidinylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O2
CAS番号:
分子量:
186.25
Beilstein:
5377812
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D +21.5±1.5°, c = 1 in ethanol
組成
carbon content, 56.88-59.20%
nitrogen content, 14.74-15.04%
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI Key
DQQJBEAXSOOCPG-SSDOTTSWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56308-BULK-F:
56308-5G-F:
56308-VAR-F:
56308-1G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.