Merck
570745
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8 monodeuterate
98 atom % D, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D · D2O
CAS番号:
分子量:
162.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
233-235 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]OC([C@]([15N]([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])C([15N]([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
InChI Key
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570745-BULK:
570745-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)