Merck
562416
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)iron(II)
別名:
オクタメチルフェロセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26Fe
CAS番号:
分子量:
298.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
120-160 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Fe/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
InChI Key
SDTGEKAAGAIGJL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 自己酸化反応の媒介によるアルキド塗料の乾燥に用いる触媒
  • コンホメーションの歪みにより制御される、光誘導電子移動還元反応における電子ドナー
  • 電極触媒過酸化水素センサーおよびグルコースセンサー
  • ポルフィリン類の最低一重項励起状態の分子間消光および分子内消光に用います
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
562416-BULK:
562416-1G:
562416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)