Merck
561851
Sigma-Aldrich
アゾジカルボン酸ジエチル, ポリマー担持
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
DEAD, ポリスチレン担持, エトキシカルボニルアゾカルボキシメチルポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
1.0-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
561851-BULK:
561851-1G:
561851-VAR:
561851-25G:
561851-5G:
試験成績書(COA)