561290
1 of 10
Sigma-Aldrich
115665
2-ブロモ-4′-メトキシアセトフェノン
159530
2-ブロモ-4′-メチルアセトフェノン
389390
2-ブロモ-4′-フルオロアセトフェノン
245615
2-ブロモ-4′-ニトロアセトフェノン
205869
酢酸パラジウム(II)
101273
2-ブロモ-4′-クロロアセトフェノン
759384
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
595152
2-ブロモ-2',4'-ジフルオロアセトフェノン
PH009808
5-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
115835
2-ブロモアセトフェノン
solid
191-197 °C (lit.)
COc1ccc(cc1)-c2cc3ccc(OC)cc3s2
1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
HRWAGCVMOGWQJF-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
561290-BULK: 561290-VAR: 561290-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。