Merck
560693
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
98%
別名:
1,4-Bis(cyanomethyl)-2,5-bis(hexyloxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CH2CN)2
CAS番号:
分子量:
356.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
93.9-98.2 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCOc1cc(CC#N)c(OCCCCCC)cc1CC#N
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-3-5-7-9-15-25-21-17-20(12-14-24)22(18-19(21)11-13-23)26-16-10-8-6-4-2/h17-18H,3-12,15-16H2,1-2H3
InChI Key
GFPGEWHJZPFZMC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Monomeric precursor for the light-emitting polymer OC6C6-CN-PPV (or DHeO-CN-PPV)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
560693-1G:4548173169934
560693-VAR:
560693-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)