Merck
560316
Sigma-Aldrich
PSS-[2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチル]-ヘプタイソブチル置換体
別名:
1-[2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチル]-3,5,7,9,11,13,15-イソブチルペンタシクロ[9.5.1.13,9.15,15.17,13]オクタシロキサン, POSS®-エポキシシクロヘキシル-イソブチル置換体, エポキシシクロヘキシルイソブチル-POSS®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥32,100
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥32,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H76O13Si8
CAS番号:
分子量:
941.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
溶解性
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
品質水準
SMILES記法
CC(C)C[Si]12O[Si]5(CCC3CCC4OC4C3)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]7(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O5)O[Si](CC(C)C)(O6)O7
InChI
1S/C36H76O13Si8/c1-27(2)20-51-38-50(18-17-34-15-16-35-36(19-34)37-35)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-36H,15-26H2,1-14H3
InChI Key
QTQGKCPAEXMQMZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560316-5G:
560316-VAR:
560316-BULK:
560316-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)