Merck
476544
Sigma-Aldrich
PSS-オクタキス(ジメチルシリルオキシ)置換体
別名:
1,3,5,7,9,11,13,15-オクタキス(ジメチルシリルオキシ)ペンタシクロ[9.5.1.13,9.15,15.17,13]オクタシロキサン, オクタキス(ジメチルシリルオキシ)シルセスキオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥60,800
¥60,800
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥60,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H56O20Si16
CAS番号:
分子量:
1017.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥60,800
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
mp
250 °C (dec.) (lit.)
品質水準
SMILES記法
[H][Si](C)(C)O[Si]12O[Si]3(O[Si]([H])(C)C)O[Si]4(O[Si]([H])(C)C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O1)O[Si]5(O[Si]([H])(C)C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O2)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O3)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C16H56O20Si16/c1-37(2)17-45-25-46(18-38(3)4)28-49(21-41(9)10)30-47(26-45,19-39(5)6)32-51(23-43(13)14)33-48(27-45,20-40(7)8)31-50(29-46,22-42(11)12)35-52(34-49,36-51)24-44(15)16/h37-44H,1-16H3
InChI Key
IZXLUEMTVRPVBL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
476544-10G:
476544-BULK:
476544-1G:
476544-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)