Merck
560278
Sigma-Aldrich
5-アミノイサト酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,500
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O3
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
不純物
may contain ≤10% DMF
mp
>300 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
Nc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H6N2O3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,9H2,(H,10,12)
InChI Key
QEQDLBKVHJXPJA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 水中でのトリプタントリンおよびその類縁体のβ-シクロデキストリン触媒合成
  • 抗マラリア薬であるアミノクロロキノリル置換誘導体の合成
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
560278-VAR:
560278-1G:
560278-5G:
560278-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and antimalarial activity of new 4-amino-7-chloroquinolyl amides, sulfonamides, ureas and thioureas.
Ekoue-Kovi K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(1), 270-283 (2009)