Merck
559733
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-3-メチルフェニル イソシアナート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)NCO
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5120 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
密度
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(ccc1F)N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-4-7(10-5-11)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
QLOBMZKAOAACPA-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate participates as a reactant in the synthesis of guanidinylated 2,5-dideoxystreptamine derivative.[1]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
559733-1G:
559733-VAR:
559733-BULK:
559733-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guanidinylated 2, 5-dideoxystreptamine derivatives as anthrax lethal factor inhibitors.
Jiao GS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(6), 1527-1531 (2006)