Merck
559652
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)SO2NH2
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
180-184 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1cc(F)ccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
NNYVGGHJPLSSRQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide may be used to synthesize the following compounds:[1]
  • 4-fluoro-2-methyl-N-phenylbenzenesulfonamide
  • 4-fluoro-2-methyl-N-(m-tolyl)benzenesulfonamide
  • N-(3-chlorophenyl)-4-fluoro-2-methylbenzenesulfonamide
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559652-VAR:
559652-1G:
559652-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Manganese/Copper Bimetallic Catalyst for N-Arylation of Amides and Sulfonamides Under Mild Conditions in Water.
Teo YC, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(3), 515-524 (2013)