Merck
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-トリフルオロ-3-[(2-テトラヒドロチエニル)メチル]プロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
CAS番号:
分子量:
228.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
屈折率
n20/D >1.4620 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
thioether
SMILES記法
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChI Key
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559628-1G:
559628-BULK:
559628-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)