Merck
559571
Sigma-Aldrich
3,4-ジフルオロベンゼンスルホンアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3SO2NH2
CAS番号:
分子量:
193.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI Key
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559571-BULK:
559571-VAR:
559571-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)