Merck
559520
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3,5-ジニトロベンゾトリフルオリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H2(NO2)2CF3
CAS番号:
分子量:
251.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
144-149 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3N3O4/c8-7(9,10)3-1-4(12(14)15)6(11)5(2-3)13(16)17/h1-2H,11H2
InChI Key
VACNDKUQVLNNLD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559520-BULK:
559520-VAR:
559520-25G:
559520-5G:
試験成績書(COA)