Merck
559512
Sigma-Aldrich
2'-クロロ-5'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン
97%
別名:
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)COCH3
CAS番号:
分子量:
222.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4810 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6ClF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI Key
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
196.0 °F - closed cup
引火点(℃)
91.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
559512-BULK:
559512-5G:
559512-VAR:
559512-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)