Merck
559415
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-3-メチルアニリン
97%
別名:
5-アミノ-2-フルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
125.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(N)ccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Fluoro-3-methylaniline may be used to synthesize 4-methoxy-3′-methyl-4′-fluorobiphenyl[1] and diimine Schiff bases.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559415-5G:
559415-VAR:
559415-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of fluorine substitution on the solvatochromic behaviour of an iron (II)-cyanide Schiff base complex.
Richard C, et al.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 90(20), 3071-3075 (1994)
Novel analgesic-antiinflammatory salicylates.
Hannah J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21(11), 1093-1100 (1978)