Merck
559148
Sigma-Aldrich
(2-メチルベンゾイル)酢酸エチル
97%
別名:
エチル 3-オキソ-3-(o-トリル)プロパン酸, エチル 3-(2-メチルフェニル)-3-オキソプロパン酸, エチル o-トルオイルアセテート, エチル o-ベンゾイル酢酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5255 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
UNULPFKXRJPSCO-UHFFFAOYSA-N
詳細
(2-メチルベンゾイル)酢酸エチルはβ-ケトエステルです。各種インドール誘導体によって、Co/Mnが介する酸化カップリング反応を受けます。[1]
アプリケーション
以下の反応剤:
  • ビスマストリフレート触媒を用いた逐次縮合環化反応による高度置換フランの調製。
  • Co/Mnが介する酸化クロスカップリング。
  • エナンチオ選択性のルテニウム触媒水素付加。
  • 抗腫瘍作用を伴うサーチュイン阻害のためのカンビノールアナログの調製。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559148-VAR:
559148-BULK:
559148-5G:
559148-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles with ?-keto esters via dioxygen activation: an efficient access to ketonization-olefination of indoles.
Wu W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(34), 9660-9662 (2011)