Merck
558818
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
別名:
2-Methylsulfanyl-6-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F3N2OS
CAS番号:
分子量:
210.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
176-180 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2OS/c1-13-5-10-3(6(7,8)9)2-4(12)11-5/h2H,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
BRLPDRZKOMZVOY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
558818-VAR:
558818-BULK:
558818-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)