Merck
558184
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸
別名:
2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)ベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
207.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
104-109 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
InChI Key
KUHVVLFCTMTYGR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • リチオ化および求電子試薬との反応を介した機能付与
  • 選択的ロジウム触媒による共役付加反応
  • 抗腫瘍剤として使用される可能性がある、キネシンスピンドルタンパク質インヒビターの調製
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
558184-1G:
558184-BULK:
558184-VAR:
試験成績書(COA)