Merck
557900
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS番号:
分子量:
269.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D ~−171°, c = 1 in chloroform
メーカー/製品名
Onyx Scientific, U.K.
mp
134-137 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-17(2,3)16(19)18(20,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16,20H,19H2,1-3H3/t16-/m0/s1
InChI Key
HZIHDWNOPKIOCK-INIZCTEOSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
557900-BULK:
557900-1G:
557900-VAR:
557900-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)